Merck
589640
Sigma-Aldrich
Terephthaloyl-d4-chlorid
98 atom % D
Synonym(e):
1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarbonyl dichloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8D4Cl2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
bp
266 °C
mp (Schmelzpunkt)
79-81 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
LXEJRKJRKIFVNY-RHQRLBAQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
356.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
180 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)