Merck
589543
Sigma-Aldrich
Styrol-2,3,4,5,6-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
2,3,4,5,6-Pentadeuteriostyrene
About This Item
Lineare Formel:
C6D5CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
bp
145-146 °C (lit.)
Dichte
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C=C)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i3D,4D,5D,6D,7D
InChIKey
PPBRXRYQALVLMV-DKFMXDSJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
hearing organs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)