588601
Kohlendioxid-18O2
50 atom % 18O
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
50 atom % 18O
mp (Schmelzpunkt)
-78 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[18O]=C=[18O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+2,3+2
InChIKey
CURLTUGMZLYLDI-FTOQCNSHSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable