Merck
588490
Sigma-Aldrich
Poly(2,5-pyridin)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
λmax
248 nm
SMILES String
c1ccc(nc1)-c2cccnc2
Angaben zum Gen
human ... CYP2A6(1548)
Anwendung
Light-emitting conjugated polymer.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)