Merck
579823
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-nitrobenzoesäure-methylester
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(NO2)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.59
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
48-52 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
nitro
SMILES String
COC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6ClNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
InChIKey
JGBJHRKCUKTQOE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)