Merck
579718
Sigma-Aldrich
4-Brom-3,5-dimethoxybenzoesäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H2(OCH3)2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Enthält
150 ppm BHT
mp (Schmelzpunkt)
254-258 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(cc(OC)c1Br)C(O)=O
InChI
1S/C9H9BrO4/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
JNFZULSIYYVRJO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable