Merck
579378
Sigma-Aldrich
N-Boc-aminoethyl-methylthiol
100-200 mesh, extent of labeling: ~2.0 mmol/g S loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
(polystyrene-N-Boc-aminoethyl methyl thiol)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Kennzeichnungsgrad
~2.0 mmol/g S loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Anwendung
Traceless and base-labile linker for solid-phase synthesis.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)