Merck
578509
Sigma-Aldrich
Cyclopropylmethan-d2-ol
98 atom % D
Synonym(e):
a,a-Cyclopropanemethan-d2-ol
About This Item
Lineare Formel:
C3H5CD2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
120 °C mmHg (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(O)C1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2/i3D2
InChIKey
GUDMZGLFZNLYEY-SMZGMGDZSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)