Wichtige Dokumente
578487
4-Formyl-3-nitrobenzoesäure-methylester
97%
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
62-66 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C9H7NO5/c1-15-9(12)6-2-3-7(5-11)8(4-6)10(13)14/h2-5H,1H3
InChIKey
WGOOPYYIMZJWMA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?