Merck
578150
Sigma-Aldrich
Poly-[(methacrylsäuremethylester-co-methacrylsäure-(2-naphthylester)]
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
solid
Übergangstemp.
Tg (DSC) 102 °C (onset)
Fluoreszenz
λex 268 nm; λem 338 nm in chloroform
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)