Merck
577057
Sigma-Aldrich
Poly-(methacrylsäure-9-anthracenylester)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
205-215 °C (dec.) (lit.)
Übergangstemp.
Tg (DSC) 143 °C (onset)
Löslichkeit
chloroform: soluble
toluene: soluble
Fluoreszenz
λex 251 nm; λem 417 nm in chloroform
Leistungsmerkmale und Vorteile
Fluorescent polymer.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)