Merck
576514
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(decyloxy)benzol
98%
Größe auswählen
25 G
301,00 €
301,00 €
Listenpreis430,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
301,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3(CH2)9O)2C6H4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
301,00 €
Listenpreis430,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
liquid crystal
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCOc1ccc(OCCCCCCCCCC)cc1
InChI
1S/C26H46O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-23-27-25-19-21-26(22-20-25)28-24-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-22H,3-18,23-24H2,1-2H3
InChIKey
MMGPQYJNRFGRQK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)