Merck
576018
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
257-261 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
Nc1nnc(s1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N4O2S/c9-8-11-10-7(15-8)5-1-3-6(4-2-5)12(13)14/h1-4H,(H2,9,11)
InChIKey
XAPNDVNSXWXPJS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)