Merck
575933
Sigma-Aldrich
Bariumhydrogenperiodat
≥99.99%
About This Item
Lineare Formel:
Ba(IO4)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
519.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.99%
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
SMILES String
[Ba++].[O-]I(=O)(=O)=O.[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HIO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
InChIKey
SSTZWBSEDRHYPU-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)