Merck
575771
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitsäuredianhydrid-co-4,4′-oxydianilin), Amidsäure -Lösung
12.0 wt. %±0.5 wt. % (80% NMP/20% xylene)
Synonym(e):
Pyre-M.L.® RK-692
About This Item
Lineare Formel:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Form
viscous liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
12.0 wt. %±0.5 wt. % (80% NMP/20% xylene)
Brechungsindex
n20/D 1.5052
Löslichkeit
H2O: miscible
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (relative)
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution (PAA) converts to polyimide at 300oC. The FTIR spectra indicates a carbonyl stretch of carboxylic acids in PAA at 1650 cm-1. Following the imidization process, the peak at 1720cm-1 grows, indicating the formation of imide group.
Anwendung
It is used as a precursor for polyimide coatings.
It may also be used as a precursor for the preparation of carbon hollow fiber membranes.
Rechtliche Hinweise
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bendable integrated circuits on plastic substrates by use of printed ribbons of single crystalline silicon
Ahn JH
Applied Physics Letters, 90 (2007)
Ultrathin polymer membranes for high throughput CO2 capture
Spadaccini CM
Energy Procedia, 4, 731-736 (2011)
CO2/CH4 mixed gas separation using carbon hollow fiber membranes
Yoshimune M and Haraya K
Energy Procedia, 37, 1109-1116 (2013)
Junping Ju et al.
Journal of colloid and interface science, 404, 36-41 (2013-06-01)
The triblock copolymers with the majority phase comprising fluorinated polyimide and the minor phase consisting of poly (ε-caprolactone) (PCL) were synthesized through Diels-Alder reaction between PI-Maleimide and PCL-Furfuryl Amine. The chemical composition and structure of the copolymers were characterized by