Merck
575585
Sigma-Aldrich
1,7-Dimethoxynaphthalin
97%
About This Item
Lineare Formel:
C10H6(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.6160 (lit.)
bp
289-290 °C (lit.)
Dichte
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2cccc(OC)c2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-10-7-6-9-4-3-5-12(14-2)11(9)8-10/h3-8H,1-2H3
InChIKey
SNJIXGITYNNHDO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)