Wichtige Dokumente
575496
2-[3-(Chlorsulfonyl)-propoxy]-5-methoxy-1,4-xylendichlorid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
97 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
COc1cc(CCl)c(OCCCS(Cl)(=O)=O)cc1CCl
InChI
1S/C12H15Cl3O4S/c1-18-11-5-10(8-14)12(6-9(11)7-13)19-3-2-4-20(15,16)17/h5-6H,2-4,7-8H2,1H3
InChIKey
JBLWGGLWXFFETE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)