Merck
574090
Sigma-Aldrich
Gallium(III)-perchlorat Hydrat
99.999% trace metals basis
Größe auswählen
5 G
228,90 €
228,90 €
Listenpreis327,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
228,90 €
About This Item
Lineare Formel:
Ga(CIO4)3 · xH2o
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.07 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
228,90 €
Listenpreis327,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
chunks
Verunreinigungen
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
175 °C (lit.)
SMILES String
[Ga+3].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Ga.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChIKey
POVMVMOENAMBPV-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)