Merck
574007
Sigma-Aldrich
Cer(III)-carbonat Hydrat
99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Cerous carbonate hydrate
About This Item
Lineare Formel:
Ce2(CO3)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.26 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.995% trace metals basis
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cerium
SMILES String
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Ce.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChIKey
KHSBAWXKALEJFR-UHFFFAOYSA-H
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)