Merck
573418
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH(NH2)CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
224-228 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
NC(CC(O)=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
InChIKey
CPGFMWPQXUXQRX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)