Merck
570966
Sigma-Aldrich
N-[1-(S)-(+)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanylcarboxyanhydrid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +36.5°, c = 1 in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
69-73 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C16H19NO5/c1-3-21-15(19)13(10-9-12-7-5-4-6-8-12)17-11(2)14(18)22-16(17)20/h4-8,11,13H,3,9-10H2,1-2H3/t11-,13-/m0/s1
InChIKey
GFZFELCFSBCPDB-AAEUAGOBSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)