Merck
570249
Sigma-Aldrich
Fluoreszein-O,O′-dimethacrylat
95%
Synonym(e):
3’,6′-Dimethacryloxy-spiro(benzo[c]-furan[1,9’])-xanthen-3-on, Dimethacryloyloxy-fluorescein
Größe auswählen
100 MG
190,00 €
190,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
190,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H20O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
190,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
154.5-156.0 °C (lit.)
λmax
203 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C(C)=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C28H20O7/c1-15(2)25(29)32-17-9-11-21-23(13-17)34-24-14-18(33-26(30)16(3)4)10-12-22(24)28(21)20-8-6-5-7-19(20)27(31)35-28/h5-14H,1,3H2,2,4H3
InChIKey
IJMJZIOPZNRQMM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Fluorescent monomer
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)