Merck
569305
Sigma-Aldrich
3-Chlor-2-fluorbenzonitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H3ClFCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.56
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
40-44 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
nitrile
SMILES String
Fc1c(Cl)cccc1C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H
InChIKey
CHKLNKWJIDQKFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)