Wichtige Dokumente
56790
Natrium-iminodiacetat dibasisch Monohydrat
≥95.0% (T)
Synonym(e):
Iminodiessigsäure Dinatriumsalz Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (T)
Form
solid
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CNCC([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.2Na.H2O/c6-3(7)1-5-2-4(8)9;;;/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
YSBGCHXLMBAKPV-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)