Wichtige Dokumente
234877
Natriumiminodiacetat dibasisch Hydrat
98%
Synonym(e):
Iminodiessigsäure Dinatriumsalz Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CNCC([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.2Na.H2O/c6-3(7)1-5-2-4(8)9;;;/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
YSBGCHXLMBAKPV-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
- different iminodiacetic acid-agarose supports, useful for selective adsorption of large proteins
- N-(o-hydroxybenzyl) iminodiacetic acid (multidentante ligand)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?