Merck
567264
Sigma-Aldrich
Chloro-tris-[tris-(natrium-3-sulfonatophenyl)-phosphin]-rhodium(I) Nonanatriumsalz Hydrat
99%
About This Item
Lineare Formel:
ClRh(P(C6H4SO3·Na)3)3 · xH2O
Molekulargewicht:
1843.62 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Rh].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)P(c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O)c3cccc(c3)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c4cccc(c4)P(c5cccc(c5)S([O-])(=O)=O)c6cccc(c6)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c7cccc(c7)P(c8cccc(c8)S([O-])(=O)=O)c9cccc(c9)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3C18H15O9PS3.ClH.9Na.H2O.Rh/c3*19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;;;;;;;;;;/h3*1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);1H;;;;;;;;;;1H2;/q;;;;9*+1;;+1/p-10
InChIKey
DXZNVZQJFLQIQR-UHFFFAOYSA-D
Anwendung
Catalyst for:
  • Heterogeneous hydrogenation reactions
  • Isotope exchange reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)