Merck
566438
Sigma-Aldrich
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H3BrCH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.5020 (lit.)
bp
265-266 °C (lit.)
Dichte
1.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(CC#N)c(Br)c1
InChI
1S/C9H5BrF3N/c10-8-5-7(9(11,12)13)2-1-6(8)3-4-14/h1-2,5H,3H2
InChIKey
RYUZTTSDBHOIAF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)