Merck
563692
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-naphthylmagnesiumbromid
0.25 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
C10H6CH3MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.25 M in THF
bp
65 °C (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc2ccccc2c1[Mg]Br
InChI
1S/C11H9.BrH.Mg/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9;;/h2-7H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
FRKJGFAPMOHVAM-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup