Merck
181803
Sigma-Aldrich
Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylenoxid)
Mn 20,000
Synonym(e):
2,6-Dimethyl-1,4-phenylene ether homopolymer, 2,6-Dimethylphenol homopolymer, 2,6-Dimethylphenol polymer, Poly(2,6-xylenol)
Größe auswählen
25 G
220,00 €
220,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
220,00 €
About This Item
Lineare Formel:
[C6H2(CH3)2O]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
220,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
Mn 20,000
Mw 16,000-24,000 by GPC
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(O)cc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChIKey
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
A lot specific analysis is included with each unit
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)