Merck
563250
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-piperazincarbonylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
C4H8N2CH3COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4980 (lit.)
bp
278-279 °C (lit.)
Dichte
1.200 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1CCN(CC1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClN2O/c1-8-2-4-9(5-3-8)6(7)10/h2-5H2,1H3
InChIKey
FBAIGEMWTOSCRU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Methyl-1-piperazinecarbonyl chloride can be synthesized from 1-methylpiperazine by reacting with phosgene.[1]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D. J. Brown et al.
The Chemistry of Heterocyclic Compounds, The Pyrazines: Supplement I, 58 (2003)