Merck
562149
Sigma-Aldrich
2-Brombenzylmagnesiumbromid -Lösung
0.25 M in diethyl ether
Größe auswählen
50 ML
329,00 €
329,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
329,00 €
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH2MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
329,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Qualitätsniveau
Konzentration
0.25 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
Dichte
0.770 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Mg]Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6Br.BrH.Mg/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
HDXZJAZTPVLPEX-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)