Merck
56187
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionsäure-ethylester
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
Beilstein:
3200514
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D +51±2°, c = 1% in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.510
SMILES String
CCOC(=O)C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,12H,2,8H2,1H3/t10-/m1/s1
InChIKey
DVIBDQWVFHDBOP-SNVBAGLBSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sonstige Hinweise
Chiral building block; e.g. ester-amidation and reduction to an amine[1]; Electrophilic α-amination to an α-hydrazino ester[2]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C. Greck et al.
Synlett, 475-475 (1993)
A. Kumar et al.
Tetrahedron Letters, 32, 1901-1901 (1991)