Merck
560952
Sigma-Aldrich
4-Fluor-2-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-phenolacetat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11FN2O · CH3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.31
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
138-142 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)=O.Oc1ccc(F)cc1-c2ccnn2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H11FN2O.C2H4O2/c16-11-6-7-15(19)13(10-11)14-8-9-17-18(14)12-4-2-1-3-5-12;1-2(3)4/h1-10,19H;1H3,(H,3,4)
InChIKey
XEQRHRAWGPPNJP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)