Merck
559881
Sigma-Aldrich
2-Butyl-5-chlor-1H-imidazol-4-carboxaldehyd
97%
Synonym(e):
2-Butyl-4-chlor-5-formylimidazol
About This Item
Lineare Formel:
C3N2HClCHOCH2CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.64
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
97-100 °C (lit.)
SMILES String
CCCCc1nc(C=O)c(Cl)[nH]1
InChI
1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
JLVIHQCWASNXCK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-carboxaldehyde may be used in the preparation of the following symmetrical esters of dialkyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate:
  • dimethyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • diethyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • diisopropyl 4-(2-butyl-5-chloro-1Himidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • diisobutyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • di-tert-butyl 4-(2-butyl-5-chloro-1Himidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • bis(2-methoxyethyl) 4-(2-butyl-5-chloro-1Himidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemistry & Biology Interface.
El-Moselhy TF.
Chemistry & Biology, 3(2), 123-136 (2013)