Merck
559695
Sigma-Aldrich
2-Brom-5-(trifluormethyl)-benzolsulfonamid
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(CF3)SO2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
185-189 °C (lit.)
SMILES String
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3NO2S/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)15(12,13)14/h1-3H,(H2,12,13,14)
InChIKey
QEYFUGSQLUIFQY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)