Merck
559652
Sigma-Aldrich
4-Fluor-2-methyl-benzolsulfonamid
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)SO2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
180-184 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Cc1cc(F)ccc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H8FNO2S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)12(9,10)11/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
InChIKey
NNYVGGHJPLSSRQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonamide may be used to synthesize the following compounds:[1]
  • 4-fluoro-2-methyl-N-phenylbenzenesulfonamide
  • 4-fluoro-2-methyl-N-(m-tolyl)benzenesulfonamide
  • N-(3-chlorophenyl)-4-fluoro-2-methylbenzenesulfonamide
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Efficient Manganese/Copper Bimetallic Catalyst for N-Arylation of Amides and Sulfonamides Under Mild Conditions in Water.
Teo YC, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2013(3), 515-524 (2013)