Wichtige Dokumente
559490
3,4,5-Trifluoranilin
98%
About This Item
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61-64 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F3N/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2H,10H2
InChIKey
SZRDJHHKIJHJHQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?