Merck
558575
Sigma-Aldrich
4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H3(CF3) · SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
63-67 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3ClF3NO4S/c8-17(15,16)4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
InChIKey
LJQUNSRHHHYXEW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)