Merck
558192
Sigma-Aldrich
2-Fluor-6-(trifluormethyl)phenylborsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5BF4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
115-119 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
OB(O)c1c(F)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF4O2/c9-5-3-1-2-4(7(10,11)12)6(5)8(13)14/h1-3,13-14H
InChIKey
TXBRJTKFAYXKMV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)