Merck
55761
Sigma-Aldrich
(Hydroxymethyl)polystyrol
200-500 mesh, extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Synonym(e):
Benzylalkohol polymer gebunden, Polystyrol vernetzt mit Divinylbenzol, hydroxymethyliert
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Kennzeichnungsgrad
~1.1 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
200-500 mesh
Funktionelle Gruppe
alcohol
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChIKey
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)