Merck
556890
Sigma-Aldrich
1-(3-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolon
95%
Synonym(e):
1-(3-Sulfophenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-on, 3-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)-benzolsulfonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
335 °C (lit.)
SMILES String
CC1=NN(C(=O)C1)c2cccc(c2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H10N2O4S/c1-7-5-10(13)12(11-7)8-3-2-4-9(6-8)17(14,15)16/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,14,15,16)
InChIKey
VEMGKBUHUTYHHA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-(3-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone [1-(3′-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone] may be used to synthesize α-Pigment Yellow 191.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The first crystal structures of industrial laked yellow pigments determined by X-ray powder diffraction.
Martin U Schmidt et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(2), 338-341 (2008-12-02)