Merck
166782
Sigma-Aldrich
2,2′-Thiodiethanol
≥99%
Synonym(e):
2,2′-Thiobis-(ethanol), Bis-(2-hydroxyethyl)-sulfid, Thiodiethylenglycol, Thiodiglycol
About This Item
Lineare Formel:
S(CH2CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.19
Beilstein:
1236325
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
≥99%
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5215 (lit.)
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−16 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: miscible(lit.)
Dichte
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
thioether
SMILES String
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChIKey
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,2′-Thiodiethanol (TDE), auch bekannt als Bis(2-hydroxyethyl)sulfid und Thiodiglykol, wird häufig als Lösungsmittel in organischen Synthesen verwendet. Es ist ein ungiftiges, wasserlösliches Einbettungsmedium für die optische Mikroskopie. Es ist das Hydrolyseprodukt von Schwefelsenf.
Anwendung
2,2′-Thiodiethanol kann zu folgenden Zwecken verwendet werden:
  • bei der Synthese von lumineszierenden polynukleären Gold(I)-Phosphinkomplexen.
  • zur Herstellung von Co(II)- und Mn(II)-Komplexen.
  • als Reaktant zur Herstellung von sulfonhaltigen Polyurethanmaterialien für elektrophoretische Anwendungen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
329.0 °F
Flammpunkt (°C)
165 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Timothy J Duerr et al.
eLife, 9 (2020-10-15)
Measuring nascent macromolecular synthesis in vivo is key to understanding how cells and tissues progress through development and respond to external cues. Here we perform in vivo injection of alkyne- or azide-modified analogs of thymidine, uridine, methionine, and glucosamine to
Novel luminescent polynuclear gold (I) phosphine complexes. Synthesis, spectroscopy, and X-ray crystal structure of [Au3 (dmmp) 2] 3+[dmmp= bis (dimethylphosphinomethyl) methylphosphine].
Yam VWW, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 12, 3747-3752 (1990)
Synthesis of sulfone-containing non-ionic polyurethanes for electrophoretic deposition coating
Ohno A, et al.
Polymer Journal, 50(10), 959-966 (2018)
Stanislav Lazopulo et al.
Nature, 574(7776), 108-111 (2019-09-20)
Light discrimination according to colour can confer survival advantages by guiding animals towards food and shelter and away from potentially harmful situations1,2. Such colour-dependent behaviour can be learned or innate. Data on innate colour preference in mammals remain controversial3 and
Co (II) and Mn (II) complexes of 2, 2′-thiodiethanol:[CoII (2, 2′-thiodiethanol) 2Cl2] and [Mn (2, 2′-thiodiethanol) Cl2] n
Zhang Y, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 78(10), 1289-1294 (2000)