Merck
556610
Sigma-Aldrich
2,1,3-Benzoxadiazol-5-carbonsäure
97% (GC)
Synonym(e):
Benzo[1,2,5]oxadiazole-5-carboxylic acid, Benzo[c ][1,2,5]oxadiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
157-160 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc2nonc2c1
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9-12-8-5/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
WZUFYJFTOVGJJT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)