Merck
556254
Sigma-Aldrich
29H,31H-Phthalocyanin
β-modification, Dye content ~99 %
Synonym(e):
χ-Phthalocyanine, Phthalocyanine, Tetrabenzoporphyrazine, Tetrabenzotetraazaporphine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H18N8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
514.54
Beilstein:
378323
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Zusammensetzung
Dye content, ~99%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
λmax
699 nm
SMILES String
c1ccc2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7ccccc67)c8ccccc58)c9ccccc49)c2c1
InChI
1S/C32H18N8/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25/h1-16H,(H2,33,34,35,36,37,38,39,40)
InChIKey
IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)