Merck
556068
Sigma-Aldrich
5-(5-Brom-3-pyridyl)-1H-tetrazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BrN5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Brc1cncc(c1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C6H4BrN5/c7-5-1-4(2-8-3-5)6-9-11-12-10-6/h1-3H,(H,9,10,11,12)
InChIKey
XJGDASCALCDOQH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)