Wichtige Dokumente
555908
2,3,4-Trifluorbenzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5040 (lit.)
bp
234-236 °C (lit.)
Dichte
1.640 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(c(F)c1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2ClF3O2S/c7-13(11,12)4-2-1-3(8)5(9)6(4)10/h1-2H
InChIKey
XFTDZYFHXRZLEF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
225.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)