Merck
555460
Sigma-Aldrich
4-(Trifluormethylthio)benzylamin
97%
About This Item
Lineare Formel:
CF3SC6H4CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5040 (lit.)
bp
224-225 °C/760 mmHg (lit.)
Dichte
1.310 g/mL (lit.)
SMILES String
NCc1ccc(SC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H8F3NS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
InChIKey
LACURGWEZCFLBO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter