Merck
555037
Sigma-Aldrich
Poly-[2,5-bis-(octyloxy)-1,4-phenylenvinylen]
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
Löslichkeit
chloroform: soluble 2 wt. %
H2O: insoluble
ethanol: insoluble
methanol: insoluble
Fluoreszenz
λex 479 nm; λem 548 nm in chloroform
SMILES String
CCCCCCCCOc1ccc(OCCCCCCCC)c(C=C)c1
Allgemeine Beschreibung
Light-emitting polymer. Soluble in toluene, xylene, THF, chloroform, chlorobenzene, and cyclohexanone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)