Merck
554650
Sigma-Aldrich
15-Hydroxytetradecansäure-(14-carboxytetradecylester)
97%
About This Item
Lineare Formel:
HO(CH2)14CO2(CH2)14CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
498.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
SMILES String
OCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C30H58O5/c31-27-23-19-15-11-7-3-1-6-10-14-18-22-26-30(34)35-28-24-20-16-12-8-4-2-5-9-13-17-21-25-29(32)33/h31H,1-28H2,(H,32,33)
InChIKey
WCQMLLWIWAAQRG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)