Merck
553530
Sigma-Aldrich
Octyl-funktionalisiertes Kieselgel
200-400 mesh, extent of labeling: 12% carbon loading
Synonym(e):
C8-Kieselgel
Größe auswählen
100 G
367,00 €
367,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
367,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.22
367,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Kennzeichnungsgrad
12% carbon loading
Oberflächenbereich
500 m2/g
Partikelgröße
200-400 mesh
Porengröße
60 Å pore size
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)